Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Powder Thief
Bel-Art™ Sterilware™ Powder Thief ist in zwei Längen und vier Spitzenvolumina erhältlich und kann problemlos von bestimmten Stellen aus Pulvern in Großpackungen Proben nehmen.
246.20 € - 329.98 €
Spezifikation
Produkttyp | Powder Sampler |
---|---|
Material | HDPE |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Sterilität | Steril |
Menge | 20/Packung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16672824
|
Bel-Art™
F37874-0001 |
1 ml | 50 cm |
246.20 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16682824
|
Bel-Art™
F37874-0005 |
5 mL | 50 cm |
306.24 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16692824
|
Bel-Art™
F37874-0010 |
10 ml | 50 cm |
306.24 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16602834
|
Bel-Art™
F37874-0020 |
20 ml | 50 cm |
306.24 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16612834
|
Bel-Art™
F37874-1001 |
1 ml | 100 cm | N/A | N/A | N/A | |||
16622834
|
Bel-Art™
F37874-1005 |
5 mL | 100 cm | N/A | N/A | N/A | |||
16632834
|
Bel-Art™
F37874-1010 |
10 ml | 100 cm |
329.98 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16642834
|
Bel-Art™
F37874-1020 |
20 mL | 100 cm |
326.85 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Wird von pharmazeutischen, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemieunternehmen verwendet.
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Thief aus Polyethylen hohe Dichte (HDPE) ist einzeln in Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt
- Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
- Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
- Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
- Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Powder Sampler | |
Not Autoclavable | |
20/Packung |
HDPE | |
Steril |