Learn More
Techne™ Sondeneinsatzblock für Tecal 140/425
Verschiedene Teile und Zubehör zur Änderung von Kapazität, Testtyp, Genauigkeit oder Tragbarkeit für Ihren Techne™ Kalibrierkalibrators.
Marke: Techne™ 16114-36
470.17 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aluminium inserts
- Immersion depth 114.3 mm
Spezifikation
Tecal 140/425 | |
5 | |
10 mm, 8 mm, 6 mm, 4.5 mm, 3 mm |
Aluminium | |
Zubehör, Block | |
10 mm, 8 mm, 6 mm, 4.5 mm, 3 mm |