Learn More
Techne™ Sondeneinsatzblock für Tecal 140/425
Verschiedene Teile und Zubehör zur Änderung von Kapazität, Testtyp, Genauigkeit oder Tragbarkeit für Ihren Techne™ Kalibrierkalibrators.
471.00 € - 655.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tecal 140/425 |
---|---|
Material | Aluminium |
Typ | Sonden einsetzen |
Produktcode | Marke | No. of Places | Röhrchengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | No. of Places | Röhrchengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13583390
|
Techne™
16114-30 |
5 | 6 mm |
471.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11960109
|
Techne™
16114-36 |
5 | 10 mm, 8 mm, 6 mm, 4.5 mm, 3 mm |
471.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
13593390
|
Techne™
16114-44 |
1 | 20 mm |
655.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Aluminium inserts
- Immersion depth 114.3 mm
Spezifikation
Tecal 140/425 | |
Aluminium | |
Sonden einsetzen |