Learn More
STX3 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 1B9C7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66760-1-IG-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16828935
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The gene is a member of the syntaxin family. The encoded protein is targeted to the apical membrane of epithelial cells where it forms clusters and is important in establishing and maintaining polarity necessary for protein trafficking involving vesicle fusion and exocytosis. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
STX3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q08849, Q13277
Stx3
STX3 Fusion Protein Ag7805
20 μL
Primary
Rat, Human
Antibody
IgG1
Western Blot
1B9C7
Unconjugated
STX3
STX3, STX3A, syntaxin 3
Mouse
Protein G
RUO
6809, 81802
-20°C