Learn More
STX3 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 1B9C7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | STX3 |
---|---|
Klon | 1B9C7 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16828935
|
Proteintech
66760-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16818935
|
Proteintech
66760-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The gene is a member of the syntaxin family. The encoded protein is targeted to the apical membrane of epithelial cells where it forms clusters and is important in establishing and maintaining polarity necessary for protein trafficking involving vesicle fusion and exocytosis. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Spezifikation
STX3 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
STX3, STX3A, syntaxin 3 | |
Stx3 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1B9C7 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Rat, Human | |
Q08849, Q13277 | |
6809, 81802 | |
STX3 Fusion Protein Ag7805 | |
Primary | |
-20°C | |
STX3 |