Learn More
TAF1L Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 55170-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16816655
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to TAF1L.
TAF1L, also named as TAF (II)210, belongs to the TAF1 family. It may act as a functional substitute for TAF1/TAFII250 during male meiosis, when sex chromosomes are transcriptionally silenced.
Spezifikation
Spezifikation
TAF1L
Polyclonal
Unconjugated
TAF1L
TAF(II)210, TAF1L, TAF2A2, TBP associated factor 1 like, TBP associated factor 210 kDa
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
138474
-20°C
Liquid
Western Blot
0.51 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8IZX4
TAF1L
Peptide
20 μL
Primary
Mouse, Human