Learn More
TAF1L Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | TAF1L |
---|---|
Konzentration | 0.51 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16816655
|
Proteintech
55170-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16806655
|
Proteintech
55170-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The antibody is specific to TAF1L.
TAF1L, also named as TAF (II)210, belongs to the TAF1 family. It may act as a functional substitute for TAF1/TAFII250 during male meiosis, when sex chromosomes are transcriptionally silenced.Spezifikation
TAF1L | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q8IZX4 | |
138474 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
TAF1L |
0.51 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
TAF(II)210, TAF1L, TAF2A2, TBP associated factor 1 like, TBP associated factor 210 kDa | |
TAF1L | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |