Learn More
OHAUS™ Thermometerklammer
OHAUS™ Thermometerklammer zum sicheren Greifen und Positionieren von Laborglaswaren.
Marke: OHAUS™ 30392239
38.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
- Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher.
- Vernickelte Zinkklammern bieten hohe Zugfestigkeit zu einem günstigen Preis.
Spezifikation
Thermometerklammer | |
Thermometer | |
8,27 in. | |
210,00 mm | |
6 bis 12 mm |
Vernickelt | |
Klammer, Spezialthermometer, CLS-THMEXZ | |
5,000 in. | |
127,000 mm |