Learn More
OHAUS™ Thermometerklammer
OHAUS™ Thermometerklammer zum sicheren Greifen und Positionieren von Laborglaswaren.
42.80 € - 48.10 €
Spezifikation
Typ | Thermometerklammer |
---|---|
Material | Vernickelt |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermometer |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15722289
|
OHAUS™
30392238 |
6 bis 8 mm |
48.10 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15732289
|
OHAUS™
30392239 |
6 bis 12 mm |
42.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
- Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher.
- Vernickelte Zinkklammern bieten hohe Zugfestigkeit zu einem günstigen Preis.
Spezifikation
Thermometerklammer | |
Vernickelt | |
Thermometer |