Learn More
Masterflex™ Tygon
Speziell für die Leistungsoptimierung von Ismatec™ Pumpen konzipiert. Tygon™ E-Lab Pumpenschläuche mit 3-Stopps eignen sich optimal für pharmazeutische, biotechnologische sowie allgemeine Laboranwendungen.
Marke:  Masterflex™ 96461-48
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15156516
  • 148.00 € / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
Mit diesem Schlauch können Sie die Leistung Ihrer Ismatec™ Pumpen optimieren. Tygon™ E-Lab 3-Stopper-Pumpenschläuche sind ideal für empfindliche pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen.
Schlauch ist resistent gegen Ozon und UV-Licht – reißt nicht, quillt nicht und verhärtet nicht.— Lange Lebensdauer und hervorragende Ermüdungsbeständigkeit durch Biegsamkeit. Ultraglatte Innenwand sorgt für hervorragende Biokompatibilität. Diese Schläuche eignen sich hervorragend für Befüllen und Verarbeiten unter sterilen Bedingungen, Systeme für Zellernte und Verarbeitung von Medien, Filtration, Fermentierung, Transport von Zell- und Gewebekulturen.
  • Durchscheinend gelb
  • Temperaturbereich: -50 bis 74 °C
  • Lebensdauer bei 100 U/min: 1000 Stunden
  • Heißversiegelbar, klebbar, steril schweißbar und speziell an Baugruppen formbar
  • Nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch und nicht-hämolytisch
  • Geringe Proteinbindung
Spezifikation
Spezifikation
2.79 mm
40,6 cm
-50 °C
0,59 bis 89 ml/min
74 °C
Tygon
Anwendungen, die Aceton, Methylethylketon (MEK) und andere hochaggressive Chemikalien verwenden
12/Packung
Durchscheinend gelb
Pumpschlauch mit Stopfen