Learn More
Masterflex™ Tygon
Speziell für die Leistungsoptimierung von Ismatec™ Pumpen konzipiert. Tygon™ E-Lab Pumpenschläuche mit 3-Stopps eignen sich optimal für pharmazeutische, biotechnologische sowie allgemeine Laboranwendungen.
148.00 €
Spezifikation
Material | Tygon |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 40,6 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen, die Aceton, Methylethylketon (MEK) und andere hochaggressive Chemikalien verwenden |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
Verpackungsmenge | 12/Packung |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15176506
|
Masterflex™
96461-10 |
0,19 mm | 0,005 bis 0,67 ml/min |
148.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15146516
|
Masterflex™
96461-42 |
2,06 mm | 0,40 bis 59 ml/min |
148.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15156516
|
Masterflex™
96461-48 |
2.79 mm | 0,59 bis 89 ml/min |
148.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Mit diesem Schlauch können Sie die Leistung Ihrer Ismatec™ Pumpen optimieren. Tygon™ E-Lab 3-Stopper-Pumpenschläuche sind ideal für empfindliche pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen.
Schlauch ist resistent gegen Ozon und UV-Licht – reißt nicht, quillt nicht und verhärtet nicht.— Lange Lebensdauer und hervorragende Ermüdungsbeständigkeit durch Biegsamkeit. Ultraglatte Innenwand sorgt für hervorragende Biokompatibilität. Diese Schläuche eignen sich hervorragend für Befüllen und Verarbeiten unter sterilen Bedingungen, Systeme für Zellernte und Verarbeitung von Medien, Filtration, Fermentierung, Transport von Zell- und Gewebekulturen.- Durchscheinend gelb
- Temperaturbereich: -50 bis 74 °C
- Lebensdauer bei 100 U/min: 1000 Stunden
- Heißversiegelbar, klebbar, steril schweißbar und speziell an Baugruppen formbar
- Nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch und nicht-hämolytisch
- Geringe Proteinbindung
Spezifikation
Tygon | |
Anwendungen, die Aceton, Methylethylketon (MEK) und andere hochaggressive Chemikalien verwenden | |
12/Packung | |
74 °C |
40,6 cm | |
-50 °C | |
Durchscheinend gelb | |
Pumpschlauch mit Stopfen |