Learn More
Julabo™ Dreifach isolierte Schläuche für Bäder
Marke: Julabo™ 8930210
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-Compact Thermostat, F25-HE Kühl-/Heiz-Umwälzthermostat | |
Dreifach isolierte Schläuche | |
Metall |
–100 bis 350 ° °C | |
M16 x 1-Anschluss | |
1 m |