Learn More
Julabo™ Dreifach isolierte Schläuche für Bäder
401.00 € - 523.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-Compact Thermostat, F25-HE Kühl-/Heiz-Umwälzthermostat |
---|---|
Temperaturbereich | –100 bis 350 ° °C |
Typ | Dreifach isolierte Schläuche |
Enthält | M16 x 1-Anschluss |
Material | Metall |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10778301
|
Julabo™
8930210 |
1 m |
401.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10193882
|
Julabo™
8930211 |
1,5 m |
523.00 €
1.50 Meter |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-Compact Thermostat, F25-HE Kühl-/Heiz-Umwälzthermostat | |
Dreifach isolierte Schläuche | |
Metall |
–100 bis 350 ° °C | |
M16 x 1-Anschluss |