Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 0.5 M Pufferlösung, pH 8.8
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J61144.AP
Menge 500 mL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15473779
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
77-86-1
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:9754
C(C(CO)(CO)N)O
C4H11NO3
MFCD00004679
6503
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
Spezifikation
TRIS buffer soln.
0,5 mM Pufferlösung
Flüssigkeit
C4H11NO3
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
6503
77-86-1
8.8
500 mL
MFCD00004679
C(C(CO)(CO)N)O
121.136
CHEBI:9754
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation