Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 0.5 M Pufferlösung, pH 8.8
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
71.60 € - 98.80 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 77-86-1 |
---|---|
Summenformel | C4H11NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 121.136 |
MDL-Nummer | MFCD00004679 |
InChI-Schlüssel | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 6503 |
ChEBI | CHEBI:9754 |
IUPAC-Name | 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15473779
|
Thermo Scientific Chemicals
J61144.AP |
500 mL | N/A | ||||||
15483779
|
Thermo Scientific Chemicals
J61144.K2 |
1 L |
98.80 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
77-86-1 | |
121.136 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
C4H11NO3 | |
MFCD00004679 | |
6503 | |
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol |
Spezifikation
TRIS buffer soln. | |
0,5 mM Pufferlösung | |
Flüssigkeit | |
MFCD00004679 | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.136 | |
CHEBI:9754 |
77-86-1 | |
8.8 | |
C4H11NO3 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol | |
6503 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen