Learn More
Tris, 99.8 bis 100.1 % (trockene Basis), molekularbiologischer Gütegrad, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Marke: Thermo Scientific J75825.A7
Menge | 5 kg |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
77-86-1 | |
121.136 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
6503 | |
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol |
C4H11NO3 | |
MFCD00004679 | |
Tris(hydroxymethyl)amino methane | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
Spezifikation
Tris | |
171°C to 172°C | |
Kristallpulver | |
C4H11NO3 | |
MFCD00004679 | |
741883 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol | |
6503 | |
121.14 |
77-86-1 | |
219°C to 220°C (10 mmHg) | |
5 kg | |
NH2C(CH2OH)3 | |
Kunststoffflasche | |
Tris(hydroxymethyl)amino methane | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.136 | |
CHEBI:9754 | |
Molekularbiologie |