Learn More
Tris, 99.8 bis 100.1 % (trockene Basis), molekularbiologischer Gütegrad, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
79.55 € - 868.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 77-86-1 |
---|---|
Summenformel | C4H11NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 121.136 |
MDL-Nummer | MFCD00004679 |
InChI-Schlüssel | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Tris(hydroxymethyl)amino methane |
PubChem CID | 6503 |
ChEBI | CHEBI:9754 |
IUPAC-Name | 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15855228
|
Thermo Scientific
J75825.36 |
500 g | Kunststoffflasche |
79.55 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15845368
|
Thermo Scientific
J75825.A1 |
1 kg | Kunststoffflasche |
150.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15855368
|
Thermo Scientific
J75825.A7 |
5 kg | Kunststoffflasche |
379.00 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15865368
|
Thermo Scientific
J75825.A9 |
10 kg | Kunststoffflasche |
868.00 €
10 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
77-86-1 | |
121.136 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
6503 | |
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol |
C4H11NO3 | |
MFCD00004679 | |
Tris(hydroxymethyl)amino methane | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
Spezifikation
Tris | |
171°C to 172°C | |
Kristallpulver | |
C4H11NO3 | |
MFCD00004679 | |
Tris(hydroxymethyl)amino methane | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.136 | |
CHEBI:9754 | |
99.8 to 100.1% |
77-86-1 | |
219°C to 220°C (10 mmHg) | |
Trockene Basis | |
NH2C(CH2OH)3 | |
741883 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol | |
6503 | |
121.14 | |
Molekularbiologie |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 201-064-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TY2900000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen