Learn More
Tris, 99.8 bis 100.1 % (trockene Basis), molekularbiologischer Gütegrad, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Marke:  Thermo Scientific J75825.A9
Menge 10 kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15865368
  • 868.00 € / 10 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
77-86-1
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
6503
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
C4H11NO3
MFCD00004679
Tris(hydroxymethyl)amino methane
CHEBI:9754
C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Tris
171°C to 172°C
Kristallpulver
Trockene Basis
NH2C(CH2OH)3
Kunststoffflasche
Tris(hydroxymethyl)amino methane
C(C(CO)(CO)N)O
121.136
CHEBI:9754
99.8 to 100.1%
77-86-1
219°C to 220°C (10 mmHg)
10 kg
C4H11NO3
MFCD00004679
741883
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
6503
121.14
Molekularbiologie
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation