Learn More
TXNDC4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16016-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16805464
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mediates thiol-dependent retention in the early secretory pathway, forming mixed disulfides with substrate proteins through its conserved CRFS motif. Inhibits the calcium channel activity of ITPR1. May have a role in the control of oxidative protein folding in the endoplasmic reticulum. Required to retain ERO1L and ERO1LB in the endoplasmic reticulum.
Spezifikation
Spezifikation
TXNDC4
Polyclonal
Unconjugated
ERP44
ER protein 44, ERP44, KIAA0573, PDIA10, TXNDC4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23071
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9BS26
ERP44
TXNDC4 Fusion Protein Ag8818
150 μL