Learn More
TXNDC4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | TXNDC4 |
---|---|
Konzentration | 0.25 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16815464
|
Proteintech
16016-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16805464
|
Proteintech
16016-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Mediates thiol-dependent retention in the early secretory pathway, forming mixed disulfides with substrate proteins through its conserved CRFS motif. Inhibits the calcium channel activity of ITPR1. May have a role in the control of oxidative protein folding in the endoplasmic reticulum. Required to retain ERO1L and ERO1LB in the endoplasmic reticulum.Spezifikation
TXNDC4 | |
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BS26 | |
23071 | |
TXNDC4 Fusion Protein Ag8818 | |
Primary | |
-20°C | |
ERP44 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ER protein 44, ERP44, KIAA0573, PDIA10, TXNDC4 | |
ERP44 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |