Learn More
DuPont™ TYCHEM™ 6000 F mit Socke n
TYCHEM™ 6000 F Overalls mit Kapuze mit integrierten Socken, die in Schuhen oder Stiefeln getragen werden können.
Marke: DuPont™ D13495087
799.89 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus einem leichten und strapazierfähigen Material (<500 g pro Kleidungsstück), das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek™-Substrat beschichtet ist
- Bietet ausgezeichneten Schutz vor chemischer Permeation für eine breite Palette von Chemikalien, schützt Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen
- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
- Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
- EN 14126 Schutz gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf der Innenseite
- Genähte und überklebte Nähte mit Sperrband für mehr Schutz und Festigkeit
- Verschlusssystem mit selbsthaftenden Doppelreißverschlussleiste für besseren Schutz
- Für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie
Spezifikation
Grau | |
Elastisch, Angesetzte Socken, Stiefelüberschläge | |
Daumenschlaufe | |
Ja | |
mit Kapuze | |
Genäht, mit Klebeband geklebt | |
Elastisch |
2XL | |
Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe und Kinnabdeckung | |
Einzeln verpackt | |
Unisex | |
20/Karton | |
Unsteril |