Learn More
DuPont™ TYCHEM™ 6000 F mit Socke n
TYCHEM™ 6000 F Overalls mit Kapuze mit integrierten Socken, die in Schuhen oder Stiefeln getragen werden können.
933.00 € - 954.00 €
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Knöchelform | Elastisch, Angesetzte Socken, Stiefelüberschläge |
Verschlusstyp | Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe und Kinnabdeckung |
Stulpenform | Daumenschlaufe |
Beschreibung | Einzeln verpackt |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16273512
![]() |
DuPont™
D15100697 |
Klein |
933.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16233512
![]() |
DuPont™
D13495142 |
Mittel |
933.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16223512
![]() |
DuPont™
D13495126 |
Groß |
933.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16243512
![]() |
DuPont™
D13495209 |
Extragroß |
933.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16203512
![]() |
DuPont™
D13495087 |
2XL |
933.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16213512
![]() |
DuPont™
D13495103 |
3XL |
954.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Aus einem leichten und strapazierfähigen Material (<500 g pro Kleidungsstück), das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek™-Substrat beschichtet ist
- Bietet ausgezeichneten Schutz vor chemischer Permeation für eine breite Palette von Chemikalien, schützt Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen
- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
- Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
- EN 14126 Schutz gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf der Innenseite
- Genähte und überklebte Nähte mit Sperrband für mehr Schutz und Festigkeit
- Verschlusssystem mit selbsthaftenden Doppelreißverschlussleiste für besseren Schutz
- Für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie
Spezifikation
Grau | |
Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe und Kinnabdeckung | |
Einzeln verpackt | |
Unisex | |
20/Karton | |
Unsteril |
Elastisch, Angesetzte Socken, Stiefelüberschläge | |
Daumenschlaufe | |
Ja | |
mit Kapuze | |
Genäht, mit Klebeband geklebt | |
Elastisch |