Learn More
Welch™ Kompakte Aspirations-/Filtrationsvakuum-Stationen: Zellkulturaspirationsstation, Modell der Serie 2515
Sammeln Sie sicher und unkompliziert Flüssigabfall. Saugsysteme verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten, die zu einem Ausfall der Vakuumpumpe führen könnten.
Marke:  Welch™ U2515C-75
1408.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10676093
  • 2051.10 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: 1.2 l autoklavierbarer Sammelbehälter, ein hydrophober Inline-Filter, automatische Abschaltung, Vakuumregulator
Beschreibung
Beschreibung
  • Bleichmittelbeständige Ausführung für längere Betriebsdauer
  • Kontinuierliche Überwachung der Vakuumhöhe mit Vakuum-Messuhr
  • Angetrieben durch eine WOB-L Kolbenvakuumpumpe
Zellkulturaspirationsstation, Modell 2515
  • Freie Luftverdrängung: CFM (l/min) bei 60 Hz: 1.2(34); m3CFM (l/min) bei 50 Hz: 1.7(28)
  • Enddruck: 70 Torr (93 mbar)
  • Max. Vakuum in Hg: 27.2 Zoll
  • Motor: 0.13 PS (93 W)
  • Schlauchinnendurchmesser: 7 mm (0.25 Zoll)
  • Ein-/Auslass-NPT-Gewinde: 1/4
  • Maße: 14.8 x 21 x 25.5 Zoll (L x B x H) (37.5 x 8.3 x 10 cm)
  • Gewicht: 14.8 lb (6.7 kg)
Empfohlen zum Ansaugen von wässrigen und Bleichmittel-Lösungen, nicht geeignet für saure, basische oder organische Dämpfe und Gase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
93 mbar
14.8 lbs.
Autoklavierbarer 1,2 l-Sammelbehälter, ein hydrophober Inline-Filter, automatische Abschaltung, Vakuumregulator
230 V-, 50 Hz-Motor mit Schuko- und UK-Steckern
Gehäuse 2515C-75
6 kg
50 Hz
25.4 cm
37.5 cm
Aspirationsstation für Zellkulturen
93 mbar
0.13 hp
6.7 kg
CE
39.5 x 25.5 x 28 cm (15.5 x 10 x 11 in.)
13.2 lbs.
28 l/min
10 in.
14.8 in.
8,3 in.
28 l/min
230 V