Learn More
Welch™ Kompakte Aspirations-/Filtrationsvakuum-Stationen: Zellkulturaspirationsstation, Modell der Serie 2515
Sammeln Sie sicher und unkompliziert Flüssigabfall. Saugsysteme verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten, die zu einem Ausfall der Vakuumpumpe führen könnten.
2051.10 €
Spezifikation
PS | 0.13 hp |
---|---|
Versandgewicht (angloamerikanisch) | 14.8 lbs. |
Versandgewicht (metrisch) | 6.7 kg |
Enthält | Autoklavierbarer 1,2 l-Sammelbehälter, ein hydrophober Inline-Filter, automatische Abschaltung, Vakuumregulator |
Zertifizierung/Konformität | CE |
Produktcode | Marke | Flussrate | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10676093
|
Welch™
U2515C-75 |
28 l/min | 230 V |
2051.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Bleichmittelbeständige Ausführung für längere Betriebsdauer
- Kontinuierliche Überwachung der Vakuumhöhe mit Vakuum-Messuhr
- Angetrieben durch eine WOB-L Kolbenvakuumpumpe
Zellkulturaspirationsstation, Modell 2515
- Freie Luftverdrängung: CFM (l/min) bei 60 Hz: 1.2(34); m3CFM (l/min) bei 50 Hz: 1.7(28)
- Enddruck: 70 Torr (93 mbar)
- Max. Vakuum in Hg: 27.2 Zoll
- Motor: 0.13 PS (93 W)
- Schlauchinnendurchmesser: 7 mm (0.25 Zoll)
- Ein-/Auslass-NPT-Gewinde: 1/4
- Maße: 14.8 x 21 x 25.5 Zoll (L x B x H) (37.5 x 8.3 x 10 cm)
- Gewicht: 14.8 lb (6.7 kg)
Empfohlen zum Ansaugen von wässrigen und Bleichmittel-Lösungen, nicht geeignet für saure, basische oder organische Dämpfe und Gase
Spezifikation
0.13 hp | |
6.7 kg | |
CE | |
10 in. | |
14.8 in. | |
8,3 in. | |
93 mbar |
14.8 lbs. | |
Autoklavierbarer 1,2 l-Sammelbehälter, ein hydrophober Inline-Filter, automatische Abschaltung, Vakuumregulator | |
13.2 lbs. | |
25.4 cm | |
37.5 cm | |
Aspirationsstation für Zellkulturen |