Learn More
DWK Life Sciences Glas-/Kunststoffröhrchen (12 x 32 mm) mit Volumenbegrenzung von 0.1 ml
Fläschchen aus Glas/Kunststoff mit begrenztem Volumen
Marke:  DWK Life Sciences 225195
360.33 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12403671
  • 380.00 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-11-2025
Beschreibung
Fläschchen aus Glas/Kunststoff mit begrenztem Volumen
  • 0.1 ml-Einsätze aus Borosilikatglas Typ 1 zur Volumenbegrenzung
  • Die Fläschchen mit Glaseinsatz vereinen die Vorteile von Borosilikatglas Typ I mit denen einer Außenhülle aus thermoplastischem Polymer
  • Das Glas ist die einzige Kontaktfläche zwischen Probe und Dichtung
  • Die Polymerkonstruktion gewährleistet eine hervorragende und zuverlässige Abmessungstoleranz für Verschlüsse und Geräte und schützt vor Brüchen
  • Die konische Innenform gewährleistet eine optimale Rückgewinnung des Inhalts ohne komplizierte Konstruktionen mit herausnehmbaren Einsätzen
  • Oberseite mit Schraubverschluss (8-425)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas, Kunststoff
1,25 in.
Schraubverschluss
100 Karton
12 mm
0,1 mL
0,1 ml Glaseinsatz
32 mm
8-425