Learn More
DWK Life Sciences Glas-/Kunststoffröhrchen (12 x 32 mm) mit Volumenbegrenzung von 0.1 ml
Fläschchen aus Glas/Kunststoff mit begrenztem Volumen
352.00 € - 446.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
---|---|
Material | Glas, Kunststoff |
Volumen (metrisch) | 0,1 mL |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
Enthält | 0,1 ml Glaseinsatz |
Produktcode | Marke | Farbe | Verschlusstyp | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Verschlusstyp | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12644793
|
DWK Life Sciences
225205 |
Bernsteinfarben | Schraubverschluss | 8-425 |
446.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12403671
|
DWK Life Sciences
225195 |
Durchsichtig | Schraubverschluss | 8-425 |
380.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12493661
|
DWK Life Sciences
225190 |
Durchsichtig | Schnapp/Crimp | 11 mm |
352.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12413671
|
DWK Life Sciences
225200 |
Bernsteinfarben | Schnapp/Crimp | 11 mm |
431.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Fläschchen aus Glas/Kunststoff mit begrenztem Volumen
- 0.1 ml-Einsätze aus Borosilikatglas Typ 1 zur Volumenbegrenzung
- Die Fläschchen mit Glaseinsatz vereinen die Vorteile von Borosilikatglas Typ I mit denen einer Außenhülle aus thermoplastischem Polymer
- Das Glas ist die einzige Kontaktfläche zwischen Probe und Dichtung
- Die Polymerkonstruktion gewährleistet eine hervorragende und zuverlässige Abmessungstoleranz für Verschlüsse und Geräte und schützt vor Brüchen
- Die konische Innenform gewährleistet eine optimale Rückgewinnung des Inhalts ohne komplizierte Konstruktionen mit herausnehmbaren Einsätzen
- Oberseite mit Schraubverschluss (8-425)
Spezifikation
12 mm | |
0,1 mL | |
0,1 ml Glaseinsatz | |
100 Karton |
Glas, Kunststoff | |
1,25 in. | |
32 mm |