Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Schleifkammer-Ersatzteile für konisch zulaufende Gewebeschleifer mit PTFE-Pistillen
Konische Gewebeschleifer-Ersatzschleifkammern für Fluoropolymer-Harzstößel
Brand: DWK Life Sciences 358140
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Schleifer sind mit Glas- oder Fluoropolymerpistill erhältlich
- Glaspistillen sind ideal für die Homogenisierung von Herz-, Muskel-, Lungen-, Haut- und Pflanzengeweben geeignet
- Pistillen aus Fluoropolymer sind ideal für die Verwendung mit Weichgewebe wie Gehirn geeignet und verfügen über einen Edelstahlschaft mit einem Durchmesser von 6.3 mm (1/4 Zoll)
- Die Schleifkammer besteht aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Die konische Spitze der Schleifkammer ermöglicht eine erste Reduktion, gefolgt vom Übergang durch den zylindrischen Abschnitt für die abschließende Homogenisierung
- Wenn das “Pistill” in der Schleifkammer aufliegt, entspricht der Abstand 0.102 bis 0.152 mm (0.004 bis 0.006 Zoll)
Specifications
0,16 oz. | |
Borosilikatglas | |
Konisch zulaufender Gewebeschleifer mit PTFE-Pistill | |
3.6 in. | |
0.51 Zoll | |
0,16 oz., 5 ml |
5 ml | |
Mahlkammer | |
Gewebemühle, konisch zulaufend | |
93 mm | |
13 mm |