Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Schleifkammer-Ersatzteile für konisch zulaufende Gewebeschleifer mit PTFE-Pistillen
Konische Gewebeschleifer-Ersatzschleifkammern für Fluoropolymer-Harzstößel
141.00 € - 166.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Produkttyp | Mahlkammer |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Konisch zulaufender Gewebeschleifer mit PTFE-Pistill |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Gewebemühle, konisch zulaufend |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11758272
|
DWK Life Sciences
358132 |
1 ml (0.03 oz.) | 1.9 in. | 0.43 Zoll |
141.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 15-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11738282
|
DWK Life Sciences
358140 |
0,16 oz., 5 ml | 3.6 in. | 0.51 Zoll |
166.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 15-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11758282
|
DWK Life Sciences
358144 |
0,5 oz., 15 ml | 4,48 in. | 0.7 Zoll |
155.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 15-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Schleifer sind mit Glas- oder Fluoropolymerpistill erhältlich
- Glaspistillen sind ideal für die Homogenisierung von Herz-, Muskel-, Lungen-, Haut- und Pflanzengeweben geeignet
- Pistillen aus Fluoropolymer sind ideal für die Verwendung mit Weichgewebe wie Gehirn geeignet und verfügen über einen Edelstahlschaft mit einem Durchmesser von 6.3 mm (1/4 Zoll)
- Die Schleifkammer besteht aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Die konische Spitze der Schleifkammer ermöglicht eine erste Reduktion, gefolgt vom Übergang durch den zylindrischen Abschnitt für die abschließende Homogenisierung
- Wenn das “Pistill” in der Schleifkammer aufliegt, entspricht der Abstand 0.102 bis 0.152 mm (0.004 bis 0.006 Zoll)
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Mahlkammer | |
Konisch zulaufender Gewebeschleifer mit PTFE-Pistill | |
Gewebemühle, konisch zulaufend |