Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Schleifkammer-Ersatzteile für konisch zulaufende Gewebeschleifer mit PTFE-Pistillen
Konische Gewebeschleifer-Ersatzschleifkammern für Fluoropolymer-Harzstößel
Marke:  DWK Life Sciences 358132
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11758272
  • 141.00 € / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-12-2025
Beschreibung
  • Schleifer sind mit Glas- oder Fluoropolymerpistill erhältlich
  • Glaspistillen sind ideal für die Homogenisierung von Herz-, Muskel-, Lungen-, Haut- und Pflanzengeweben geeignet
  • Pistillen aus Fluoropolymer sind ideal für die Verwendung mit Weichgewebe wie Gehirn geeignet und verfügen über einen Edelstahlschaft mit einem Durchmesser von 6.3 mm (1/4 Zoll)
  • Die Schleifkammer besteht aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Die konische Spitze der Schleifkammer ermöglicht eine erste Reduktion, gefolgt vom Übergang durch den zylindrischen Abschnitt für die abschließende Homogenisierung
  • Wenn das “Pistill” in der Schleifkammer aufliegt, entspricht der Abstand 0.102 bis 0.152 mm (0.004 bis 0.006 Zoll)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.03 oz.
Borosilikatglas
Konisch zulaufender Gewebeschleifer mit PTFE-Pistill
1.9 in.
0.43 Zoll
1 ml (0.03 oz.)
1 ml
Mahlkammer
Gewebemühle, konisch zulaufend
49 mm
11 mm