Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Bottles with PTFE Faced Rubber Lined Cap
Create a safe work environment with Wheaton Safety Coated Bottles. If a bottle is accidentally broken, the PVC based plastisol coating on the outside of bottle retains the contents long enough for proper disposal.
Marke: DWK Life Sciences 220975
324.58 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für Labor- oder Feldanwendungen, die rutschfeste Beschichtung der Flaschen sorgt für mehr Komfort und Stabilität bei der Handhabung bei Nässe oder Trockenheit
- Die Flaschen sind aus Kalknatronglas hergestellt, das den Anforderungen von USP Typ III entspricht
- 8, 16 und 32 oz Boston Round-Stil
- 80 oz und 4 l mit Kannengriff
Spezifikation
16 oz., 500 ml | |
16 oz. | |
Bernsteinfarben | |
Glas | |
USP-Typ III | |
Sicherheitsbeschichtete Flasche | |
PTFE/Polyethylen | |
28-400 mm, Stücke | |
Schraubkappe |
500 mL | |
Plastisol | |
2,9 in. | |
Schwarz | |
172 mm | |
6,7 Zoll | |
Phenolharz | |
76 mm |