Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Bottles with PTFE Faced Rubber Lined Cap
Create a safe work environment with Wheaton Safety Coated Bottles. If a bottle is accidentally broken, the PVC based plastisol coating on the outside of bottle retains the contents long enough for proper disposal.
338.00 €
Spezifikation
Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Beschichtung | Plastisol |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,9 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12432571
|
DWK Life Sciences
220975 |
Bernsteinfarben |
338.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12482551
|
DWK Life Sciences
220775 |
Durchsichtig |
338.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Ideal for lab or field applications, the bottle's non-slip coating allows for greater ease and stability when handling wet or dry
- Bottles are manufactured from soda lime glass that conforms to USP Type III requirements
- 8, 16 and 32oz Boston Round style
- 80oz and 4L with jug handle
Spezifikation
16 oz., 500 ml | |
16 oz. | |
2,9 in. | |
Schwarz | |
172 mm | |
6,7 Zoll | |
Phenolharz | |
76 mm |
500 mL | |
Plastisol | |
Glas | |
USP-Typ III | |
Sicherheitsbeschichtete Flasche | |
PTFE/Polyethylen | |
28-400 mm, Stücke | |
Schraubkappe |