Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Media Bottles
Create a safe work environment with Wheaton Safety Coated Bottles. If a bottle is accidentally broken, the PVC based plastisol coating on the outside of bottle retains the contents long enough for proper disposal.
Marke: DWK Life Sciences 219457
634.78 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Transparentes Borosilikatglas, USP Typ I
- Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol
- Mit Graduierung und Beschriftungsfeld
- Der 33-430 Schraubverschluss kann separat erworben werden
- Autoklavierbar
Spezifikation
8,45 oz., 250 ml | |
8,45 oz. | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
148 mm | |
5,82 Zoll | |
67 mm |
250 mL | |
Plastisol | |
2,63 in. | |
Ja | |
Medienflasche | |
33-430 mm, Stücke | |
Schraubkappe |