Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Media Bottles
Create a safe work environment with Wheaton Safety Coated Bottles. If a bottle is accidentally broken, the PVC based plastisol coating on the outside of bottle retains the contents long enough for proper disposal.
491.00 € - 670.00 €
Spezifikation
Beschichtung | Plastisol |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Borosilikatglas |
Graduated | Ja |
Produkttyp | Medienflasche |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12492501
|
DWK Life Sciences
219455 |
125 mL |
491.00 €
48 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12402511
|
DWK Life Sciences
219457 |
250 mL |
670.00 €
48 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- USP Type I clear borosilicate glass
- Plastisol coating for safety
- Provided with graduations and writing patch
- 33-430 screw cap can be purchased separately
- Autoclavable
Spezifikation
Plastisol | |
Borosilikatglas | |
Medienflasche | |
Schraubkappe |
Durchsichtig | |
Ja | |
33-430 mm, Stücke |