Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Media Bottles
Create a safe work environment with Wheaton Safety Coated Bottles. If a bottle is accidentally broken, the PVC based plastisol coating on the outside of bottle retains the contents long enough for proper disposal.
Marke: DWK Life Sciences 219455
467.92 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Transparentes Borosilikatglas, USP Typ I
- Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol
- Mit Graduierung und Beschriftungsfeld
- Der 33-430 Schraubverschluss kann separat erworben werden
- Autoklavierbar
Spezifikation
4,22 oz., 125 ml | |
4,22 oz. | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
119 mm | |
4,68 Zoll | |
55 mm |
125 mL | |
Plastisol | |
2,16 in. | |
Ja | |
Medienflasche | |
33-430 mm, Stücke | |
Schraubkappe |