Learn More
DWK Life Sciences Gewebeschleifer, konisch zulaufend
Verbessertes Design mit längerer konischer Oberfläche sowohl vom Mörser als auch Stößel
Marke:  DWK Life Sciences 358107
177.17 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10654711
  • 188.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
Verbessertes Design mit längerer konischer Oberfläche sowohl vom Mörser als auch Stößel
Die konische Oberfläche ermöglicht die anfängliche Verkleinerung zur Führung durch den zylindrischen Abschnitt für die abschließende Homogenisierung. Die Mahleffizienz wird verbessert, und im Vergleich zu Tenbroeck und Potter-Elvehjem Ausführungen ist weniger Zeit erforderlich. Wenn das Pistill den “tiefsten Punkt ” im Mörser erreicht, beträgt der Abstand .004 bis .006 Zoll (0.1 bis 0.15 mm).
  • Homogenisiert Bindegewebe einschließlich Herz, Muskel, Haut und Lunge sowie Pflanzengewebe.
  • Aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das die Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I erfüllt.
  • Austauschbare Komponenten erleichtern die Suche nach passenden Teilen.
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,1 oz.
Ja
0,43 in.
Ideal für die Homogenisierung von Herz-, Muskel-, Lungen-, Haut- und Pflanzengeweben
8.66 in.
220 mm
3 ml
0,004 bis 0,006 in.
0,1 oz., 3 ml
11 mm
3,38 in.
86 mm
Borosilikatglas
0,10 bis 0,15mm