Learn More
DWK Life Sciences Gewebeschleifer, konisch zulaufend
Verbessertes Design mit längerer konischer Oberfläche sowohl vom Mörser als auch Stößel
180.00 € - 215.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Homogenisierung von Herz-, Muskel-, Lungen-, Haut- und Pflanzengeweben |
Material | Borosilikatglas |
Abstand (angloamerikanisch) | 0,004 bis 0,006 in. |
Abstand (metrisch) | 0,10 bis 0,15mm |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10580072
|
DWK Life Sciences
358103 |
0,033 oz., 1 ml | 0,43 in. | 5,11 in. | 1,92 in. |
203.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
10654711
|
DWK Life Sciences
358107 |
0,1 oz., 3 ml | 0,43 in. | 8.66 in. | 3,38 in. |
188.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
10718001
|
DWK Life Sciences
358111 |
0,16 oz., 5 ml | 0,51 in. | 8.66 in. | 3,66 in. |
203.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
10674881
|
DWK Life Sciences
358115 |
0,5 oz., 15 ml | 0,7 in. | 8,7 in. | 4,48 in. |
215.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
10329461
|
DWK Life Sciences
358133 |
0,033 oz., 1 ml | 0,43 in. | 8.74 in. | 1,92 in. |
180.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
Beschreibung
Verbessertes Design mit längerer konischer Oberfläche sowohl vom Mörser als auch Stößel
Die konische Oberfläche ermöglicht die anfängliche Verkleinerung zur Führung durch den zylindrischen Abschnitt für die abschließende Homogenisierung. Die Mahleffizienz wird verbessert, und im Vergleich zu Tenbroeck und Potter-Elvehjem Ausführungen ist weniger Zeit erforderlich. Wenn das Pistill den “tiefsten Punkt ” im Mörser erreicht, beträgt der Abstand .004 bis .006 Zoll (0.1 bis 0.15 mm).
- Homogenisiert Bindegewebe einschließlich Herz, Muskel, Haut und Lunge sowie Pflanzengewebe.
- Aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das die Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I erfüllt.
- Austauschbare Komponenten erleichtern die Suche nach passenden Teilen.
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
Borosilikatglas | |
0,10 bis 0,15mm |
Ideal für die Homogenisierung von Herz-, Muskel-, Lungen-, Haut- und Pflanzengeweben | |
0,004 bis 0,006 in. |