Learn More
Xylencyanol FF 85 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4463-44-9 | C25H28N2NaO7S2 | 555.616 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 422691000
Menge | 100 g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
4463-44-9 | |
555.616 | |
JKPDSWLBCLGXEQ-UHFFFAOYSA-N | |
131854036 | |
CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)O)C.[Na] |
C25H28N2NaO7S2 | |
MFCD00019481 | |
C.I. 43535, Cyanol FF | |
4-[[4-(Ethylamino)-3-Methylphenyl]-(4-Ethylimino-3-Methylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]-6-Hydroxybenzen-1,3-Disulfonsäure;Natrium |
Spezifikation
Xylene cyanol | |
4463-44-9 | |
C25H28N2NaO7S2 | |
C.I. 43535, Cyanol FF | |
Echt | |
4-[[4-(Ethylamino)-3-Methylphenyl]-(4-Ethylimino-3-Methylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]-6-Hydroxybenzen-1,3-Disulfonsäure;Natrium | |
131854036 | |
Extrarein | |
Blau bis Rot | |
Kristallpulver |
85% | |
80% min. | |
MFCD00019481 | |
JKPDSWLBCLGXEQ-UHFFFAOYSA-N | |
CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)O)C.[Na] | |
555.616 | |
554.61 | |
Glasflasche | |
100 g |
Sicherheit und Handhabung
- Xylene cyanol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.