Learn More
Xylencyanol FF 85 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4463-44-9 | C25H28N2NaO7S2 | 555.616 g/mol
26.80 € - 1375.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 4463-44-9 |
---|---|
Summenformel | C25H28N2NaO7S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 555.616 |
MDL-Nummer | MFCD00019481 |
InChI-Schlüssel | JKPDSWLBCLGXEQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | C.I. 43535, Cyanol FF |
PubChem CID | 131854036 |
IUPAC-Name | 4-[[4-(Ethylamino)-3-Methylphenyl]-(4-Ethylimino-3-Methylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]-6-Hydroxybenzen-1,3-Disulfonsäure;Natrium |
SMILES | CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)O)C.[Na] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10463931
|
Thermo Scientific Acros
422690050 |
5 g | Glasflasche | N/A | |||||
10118040
|
Thermo Scientific Acros
422690250 |
25 g | Glasflasche | N/A | |||||
10732022
|
Thermo Scientific Acros
422690500 |
50 g | Glasflasche | N/A | |||||
10178130
|
Thermo Scientific Acros
422691000 |
100 g | Glasflasche | N/A | |||||
10414511
|
Thermo Scientific Acros
422695000 |
500 g | Glasflasche |
1375.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
4463-44-9 | |
555.616 | |
JKPDSWLBCLGXEQ-UHFFFAOYSA-N | |
131854036 | |
CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)O)C.[Na] |
C25H28N2NaO7S2 | |
MFCD00019481 | |
C.I. 43535, Cyanol FF | |
4-[[4-(Ethylamino)-3-Methylphenyl]-(4-Ethylimino-3-Methylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]-6-Hydroxybenzen-1,3-Disulfonsäure;Natrium |
Spezifikation
Xylene cyanol | |
4463-44-9 | |
C25H28N2NaO7S2 | |
C.I. 43535, Cyanol FF | |
Echt | |
4-[[4-(Ethylamino)-3-Methylphenyl]-(4-Ethylimino-3-Methylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]-6-Hydroxybenzen-1,3-Disulfonsäure;Natrium | |
131854036 | |
Extrarein | |
Kristallpulver |
85% | |
80% min. | |
MFCD00019481 | |
JKPDSWLBCLGXEQ-UHFFFAOYSA-N | |
CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)O)C.[Na] | |
555.616 | |
554.61 | |
Blau bis Rot |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-728-5
- Xylene cyanol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.