Learn More
ZBTB44 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25421-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16893995
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
May be involved in transcriptional regulation.
Spezifikation
Spezifikation
ZBTB44
Polyclonal
Unconjugated
ZBTB44
BTBD15, HSPC063, ZBTB44, ZNF851
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
29068
-20°C
Liquid
Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8NCP5
ZBTB44
ZBTB44 Fusion Protein Ag22299
150 μL