Learn More
ZBTB44 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | ZBTB44 |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16804005
|
Proteintech
25421-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16893995
|
Proteintech
25421-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
May be involved in transcriptional regulation.Spezifikation
ZBTB44 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8NCP5 | |
29068 | |
ZBTB44 Fusion Protein Ag22299 | |
Primary | |
-20°C | |
ZBTB44 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BTBD15, HSPC063, ZBTB44, ZNF851 | |
ZBTB44 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |