Learn More
Zink-Standardlösung für ICP/MS, Claritas-PPT-Qualität, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep CLZN2-2Y
Menge 125 ml
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15628285
  • 104.00 € / 125 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Zn1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5
65.38
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:30185
[Zn]
Zn
MFCD00011291
23994
Zink
Spezifikation
Zinkstandard
7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5
0.1, 2.0, 97.9
0.1, 2.0, 97.9
MFCD00011291
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
[Zn]
2 % HNO3
23994
CHEBI:30185
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Claritas PPT™ Analysezertifikat beinhaltet bis zu 68 Elemente im ppt-Bereich.
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zn
ICP-MS
Standard Solution
ICP/ICP-MS Standard
Zink
65.38
125 ml
ICP-Spurenanalytik/ICP-MS
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1000 µg/mL Zinc
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid