Learn More
Zink-Standardlösung für ICP/MS, Claritas-PPT-Qualität, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
52.60 € - 104.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | Zn |
Molekulargewicht (g/mol) | 65.38 |
MDL-Nummer | MFCD00011291 |
InChI-Schlüssel | HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23994 |
ChEBI | CHEBI:30185 |
IUPAC-Name | Zink |
SMILES | [Zn] |
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16301186
|
SPEX Certiprep
CLZN2-2M |
30 mL | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
52.60 €
30 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15628285
|
SPEX Certiprep
CLZN2-2Y |
125 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
104.00 €
125 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11496008
|
SPEX Certiprep
CLZN2-2Y |
125 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | N/A | |||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Zn | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
65.38 | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30185 | |
[Zn] |
Zn | |
MFCD00011291 | |
23994 | |
Zink |
Spezifikation
Zinc Standard | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
MFCD00011291 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
[Zn] | |
2% HNO3 | |
23994 | |
ICP-Spurenanalytik/ICP-MS |
7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Zn | |
ICP-MS | |
Standard Solution | |
ICP/ICP-MS Standard | |
Zink | |
65.38 | |
CHEBI:30185 |
Sicherheit und Handhabung
Verursacht Hautreizungen, schwere Augenreizungen
missing translation for 'dotInformation' : Ungefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 1000 µg/mL Zinc
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch