Learn More
ZNF320 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24882-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16893385
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ZNF320 encodes a Kruppel-like zinc finger protein. Members of this protein family are involved in activation or repression of transcription.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF320
Polyclonal
Unconjugated
ZNF320
ZFPL, zinc finger protein 320, ZNF320
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
162967
-20°C
Liquid
Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
A2RRD8
ZNF320
ZNF320 Fusion Protein Ag21688
150 μL
Primary
Human, Rat