Learn More
ZNF320 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen ZNF320
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16803395
Unterlagen ansehen
Proteintech
24882-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16893385
Unterlagen ansehen
Proteintech
24882-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ZNF320 encodes a Kruppel-like zinc finger protein. Members of this protein family are involved in activation or repression of transcription.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF320
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat
A2RRD8
162967
ZNF320 Fusion Protein Ag21688
Primary
-20°C
ZNF320
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ZFPL, zinc finger protein 320, ZNF320
ZNF320
IgG
Antigen Affinity Chromatography