Learn More
ZO-1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 30487-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30236637
  • 351.27 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The ZO-1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ZO-1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The ZO-1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
ZO-1
300 μg/mL
DKFZp686M05161; MGC133289; ZO-1
Recombinant Protein
150 μL
7082
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human, Mouse
230 kDa