Learn More
ZO-1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
124.03CHF - 335.55CHF
Spécification
Antigène | ZO-1 |
---|---|
Concentration | 300 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30236637
|
Proteintech
30487-1-AP-150UL |
150 μL |
335.55CHF
150µL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
30236106
|
Proteintech
30487-1-AP-20UL |
20 μL |
124.03CHF
20µL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
The ZO-1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ZO-1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The ZO-1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA analysis.Spécification
ZO-1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
DKFZp686M05161; MGC133289; ZO-1 | |
IgG | |
Antigen affinity purification | |
Polyclonal Antibody |
300 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
7082 | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit