Learn More
3-Di-n-propylamino-1-propyn, 98 %, Thermo Scientific™
28.89 € - 74.80 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 6323-79-1 |
---|---|
Summenformel | C9H17N |
Molekulargewicht (g/mol) | 139.242 |
MDL-Nummer | MFCD00041626 |
InChI-Schlüssel | ATTMKPWGJILFFV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-di-n-propylamino-1-propyne, n,n-dipropyl-2-propyn-1-amine, propargyldipropylamine, n,n-dipropylprop-2-yn-1-amine, 3-dipropylamino-1-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dipropyl, prop-2-ynyldipropylamine, dipropylpropargylamine, propargyl di-n-propyl amine, n,n-dipropyl-2-propynylamine |
PubChem CID | 138724 |
IUPAC-Name | N-Propyl-N-prop-2-ynylpropan-1-amin |
SMILES | CCCN(CCC)CC#C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11352537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11633.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11362537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11633.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
6323-79-1 | |
139.242 | |
ATTMKPWGJILFFV-UHFFFAOYSA-N | |
138724 | |
CCCN(CCC)CC#C |
C9H17N | |
MFCD00041626 | |
3-di-n-propylamino-1-propyne, n,n-dipropyl-2-propyn-1-amine, propargyldipropylamine, n,n-dipropylprop-2-yn-1-amine, 3-dipropylamino-1-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dipropyl, prop-2-ynyldipropylamine, dipropylpropargylamine, propargyl di-n-propyl amine, n,n-dipropyl-2-propynylamine | |
N-Propyl-N-prop-2-ynylpropan-1-amin |
Spezifikation
3-Di-n-propylamino-1-propyne | |
0.828 | |
55°C (131°F) | |
C9H17N | |
MFCD00041626 | |
1746300 | |
ATTMKPWGJILFFV-UHFFFAOYSA-N | |
N-Propyl-N-prop-2-ynylpropan-1-amin | |
138724 | |
98% |
6323-79-1 | |
157°C to 159°C | |
Amine-like | |
1.435 | |
UN2733 | |
3-di-n-propylamino-1-propyne, n,n-dipropyl-2-propyn-1-amine, propargyldipropylamine, n,n-dipropylprop-2-yn-1-amine, 3-dipropylamino-1-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dipropyl, prop-2-ynyldipropylamine, dipropylpropargylamine, propargyl di-n-propyl amine, n,n-dipropyl-2-propynylamine | |
CCCN(CCC)CC#C | |
139.242 | |
139.24 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318-H226
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:AMINE, ENTZÜNDBAR, KORROSIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen