Learn More
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
35.38 € - 380.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 36823-88-8 |
---|---|
Summenformel | C8H4ClF3O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 224.563 |
MDL-Nummer | MFCD00052329 |
InChI-Schlüssel | ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-trifluoromethoxy benzoyl chloride, p-trifluoromethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy benzene-1-carbonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzoylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, p-trifluoromethoxy benzoyl chloride, acmc-209ip1, ksc495i1f, p-trifluoromethoxybenzoylchloride |
PubChem CID | 142110 |
IUPAC-Name | 4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)OC(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11424037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19452.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11434037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19452.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11444037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19452.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
36823-88-8 | |
224.563 | |
ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N | |
142110 | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)OC(F)(F)F |
C8H4ClF3O2 | |
MFCD00052329 | |
4-trifluoromethoxy benzoyl chloride, p-trifluoromethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy benzene-1-carbonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzoylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, p-trifluoromethoxy benzoyl chloride, acmc-209ip1, ksc495i1f, p-trifluoromethoxybenzoylchloride | |
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid |
Spezifikation
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride | |
1.425 | |
90°C (194°F) | |
1.472 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N | |
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid | |
142110 | |
97% |
36823-88-8 | |
55°C to 56°C (2 mmHg) | |
C8H4ClF3O2 | |
MFCD00052329 | |
2723543 | |
4-trifluoromethoxy benzoyl chloride, p-trifluoromethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy benzene-1-carbonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzoylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, p-trifluoromethoxy benzoyl chloride, acmc-209ip1, ksc495i1f, p-trifluoromethoxybenzoylchloride | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)OC(F)(F)F | |
224.563 | |
224.57 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318-H227
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ORGANISCH, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen