Learn More
6-(2-Furyl)-nicotinsäure, Thermo Scientific™
83.70 € - 692.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 884507-36-2 |
---|---|
Summenformel | C10H7NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 189.17 |
MDL-Nummer | MFCD06410385 |
InChI-Schlüssel | ALJRNVXLRKHVQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 6-2-furyl nicotinic acid, 6-furan-2-yl nicotinic acid, 6-furan-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-furyl pyridine-3-carboxylic acid |
PubChem CID | 19010290 |
IUPAC-Name | 6-(Furan-2-yl)Pyridin-3-Carbonsäure |
SMILES | OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10001934
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54901CB |
250 mg |
83.70 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10144913
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54901DA |
1 g |
227.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10557484
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54901DE |
5 g |
692.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
884507-36-2 | |
189.17 | |
ALJRNVXLRKHVQF-UHFFFAOYSA-N | |
19010290 | |
OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1 |
C10H7NO3 | |
MFCD06410385 | |
6-2-furyl nicotinic acid, 6-furan-2-yl nicotinic acid, 6-furan-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-furyl pyridine-3-carboxylic acid | |
6-(Furan-2-yl)Pyridin-3-Carbonsäure |
Spezifikation
6-(2-Furyl)nicotinic acid | |
97% | |
MFCD06410385 | |
ALJRNVXLRKHVQF-UHFFFAOYSA-N | |
6-(Furan-2-yl)Pyridin-3-Carbonsäure | |
19010290 | |
97% |
884507-36-2 | |
C10H7NO3 | |
6-2-furyl nicotinic acid, 6-furan-2-yl nicotinic acid, 6-furan-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-furyl pyridine-3-carboxylic acid | |
OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1 | |
189.17 | |
189.17 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort: Warnhinweis