Learn More
7-Brom-4-Fluorindol, 97 %, Thermo Scientific™
78.79 € - 854.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 292636-09-0
Summenformel C8H5BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 214.037
MDL-Nummer MFCD04037874
InChI-Schlüssel PRXUTIXCOBFMMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4342956
IUPAC-Name 7-Brom-4-Fluoro-1H-Indol
SMILES C1=CC(=C2C(=C1F)C=CN2)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15430698
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54387.MD
250 mg N/A N/A N/A
15410698
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54387.03
1 g N/A N/A N/A
15420698
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54387.06
5 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
292636-09-0
214.037
PRXUTIXCOBFMMM-UHFFFAOYSA-N
7-Brom-4-Fluoro-1H-Indol
C8H5BrFN
MFCD04037874
4342956
C1=CC(=C2C(=C1F)C=CN2)Br
Spezifikation
7-Bromo-4-fluoroindole
C8H5BrFN
Air sensitive
PRXUTIXCOBFMMM-UHFFFAOYSA-N
7-Brom-4-Fluoro-1H-Indol
4342956
97%
292636-09-0
MFCD04037874
7-bromo-4-fluoroindole, 4-fluoro-7-bromoindole, pubchem14798, 1h-indole,7-bromo-4-fluoro, 1h-indole, 7-bromo-4-fluoro, ablock ab-12-9428, 7-bromanyl-4-fluoranyl-1h-indole
C1=CC(=C2C(=C1F)C=CN2)Br
214.037
214.04
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Argon lagern